Learn More
Cloruro de O-acetilsalicílico, TRC
Código de producto. 30321481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30321481 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30321481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1879355G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetylsalicyloyl Chloride
CAS 5538-51-2
Fórmula molecular C9H7ClO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, Salicyloyl Chloride Acetate, 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)phenyl Acetate, 2-Acetoxybenzoyl Chloride, 2-Acetylsalicyloyl Chloride, Acetic Acid 2-Chlorocarbonylphenyl Ester, Acetoxybenzoic Acid Chloride, Acetylsalicyl Chloride, Acetylsalicylic Acid Chloride, Acetylsalicyloyl Chloride, Aspiryl Chloride, NSC 97216, O-Acetylsalicylic Acid Chloride, o-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, o-Acetoxybenzoyl Chloride
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Cl
Peso molecular (g/mol) 198.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0084