Learn More
Cloruro de O-acetilsaliciloilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384364 100 g 100 g
11364364 5 g 5 g
11374364 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00919.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5538-51-2 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety. It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides. It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO. It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de O-acetilsaliciloilo se utilizó en la síntesis de ligandos heteroorgánicos bidentados enantioméricamente puros construidos sobre esqueletos achirales simples y que contenían una fracción de aziridina. Se usó en la síntesis general de acetoxibenzamidas. Se utilizó en la síntesis química del conjugado de 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi(TEMPO)-aspirina mediante reacción de condensación con 4-hidroxi-TEMPO. Se utilizó como reactivo en la acilación de ciclobutenedionas.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar alejados de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5538-51-2
Fórmula molecular C9H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 198.602
Número MDL MFCD00000663
Clave InChI DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetoxybenzoyl chloride, o-acetylsalicyloyl chloride, acetylsalicyloyl chloride, 2-chlorocarbonyl phenyl acetate, benzoyl chloride, 2-acetyloxy, aspirin chloride, o-acetylsalicyloylchloride, acetylsalicoyl chloride, 2-carbonochloridoyl phenyl acetate, ascc
PubChem CID 79668
Nombre IUPAC acetato de (2-carbonocloridoilfenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetylsalicyloyl chloride
Punto de fusión 47°C to 50°C
Punto de ebullición 134°C to 136°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 880372
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.61
Porcentaje de pureza 97%