Learn More
Ácido O-acetilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458710 100 g 100 g
11454114 500 g 500 g
11464114 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12488.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 50-78-2 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
O-Acetylsalicylic acid is the prototypical analgesic used in the treatment of mild to moderate pain. acts as an inhibitor of cyclooxygenase which results in the inhibition of the biosynthesis of prostaglandins. Aspirin also inhibits platelet aggregation and is used in the prevention of arterial and venous thrombosis. Along with sodium salicylate (sc-3520), aspirin has been shown to block the long terminal repeat from the human immunodeficiency virus and the Ig κ enhancer from NFκB dependent transcription.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido O-acetilsalicílico es el analgésico prototípico utilizado en el tratamiento del dolor leve a moderado. Actúa como inhibidor de la ciclooxigenasa que provoca la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas. La aspirina también inhibe la agregación plaquetaria y se utiliza en la prevención de la trombosis arterial y venosa. Junto con el salicilato de sodio (sc-3520), se ha demostrado que la aspirina bloquea la repetición terminal larga del virus de inmunodeficiencia humana y el potenciador de Igκ de la transcripción dependiente de NFκB.
Solubilidad
Soluble en etanol al 100 % (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) o dimetilformamida (30 mg/ml); ligeramente soluble en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-78-2
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00002430
Clave InChI BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
Nombre IUPAC ácido 2-acetiloxibenzoico
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetylsalicylic acid
Punto de fusión 133°C to 140°C
Densidad 1.4
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 779271
Índice Merck 14,851
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol (80mg/ml),DMSO (41mg/ml) or dimethyl formamide (30mg/ml); slightly soluble in Phosphate-buffered saline (PBS),pH 7.2 (2.7mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Acetylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: O-Acetylsalicylic acid