Learn More
O-acetilmetronidazol, Mikromol™
Descripción
O-acetilmetronidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metronidazole Acetate |
| CAS | 13182-82-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Metronidazole Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8H11N3O4 |
| Sinónimo | O-Acetylmetronidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-Acetate, 2-Methyl-5-nitro-imidazole-1-ethanol Acetate |
| SMILES | CC(=O)OCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 213.19 |
| Cantidad | 25 mg |