Learn More
O-acetilhidroxicloroquina, Mikromol™
Código de producto. 30052066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052066 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0764.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
O-acetilhidroxicloroquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetylhydroxychloroquine
CAS 47493-14-1
Nombres de analitos o componentes O-Acetylhydroxychloroquine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H28 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo O-Acetylhydroxychloroquine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28ClN3O2/c1-4-24(12-13-26-16(3)25)11-5-6-15(2)23-19-9-10-22-20-14-17(21)7-8-18(19)20/h7-10,14-15H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,22,23)
SMILES CCN(CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)CCOC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de 2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etilo
Peso molecular (g/mol) 377.91
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.187 g/mol