Learn More
O-acetilhomoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetylhomoserine |
| CAS | 7540-67-2 |
| Fórmula molecular | C6H11NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | O-Acetyl-L-homoserine, (2S)-4-(Acetyloxy)-2-aminobutanoic acid, L-2-Amino-4-acetoxybutyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(O)=O)CCOC(C)=O |
| Nombre IUPAC | O-acetil-L-homoserina |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.07 |