Learn More
O-acetilemtricitabina, Mikromol™
Descripción
O-acetilemtricitabina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetylemtricitabine |
| CAS | 145032-08-2 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Acetylemtricitabine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 F N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[(2R,5S)-2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone (9CI), 2(1H)-Pyrimidinone, 1-[2-[(acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12FN3O4S/c1-5(15)17-3-8-18-7(4-19-8)14-2-6(11)9(12)13-10(14)16/h2,7-8H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,16)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo |
| Mostrar más |