Learn More
O-acetilbicalutamida, Mikromol™
Descripción
O-acetilbicalutamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetylbicalutamide |
| CAS | 1375105-24-0 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Acetylbicalutamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H16 F4 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanamide, 2-(acetyloxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-, 2-(Acetyloxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide, O-Acetylbicalutamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16F4N2O5S/c1-12(27)31-19(2,11-32(29,30)16-7-4-14(21)5-8-16)18(28)26-15-6-3-13(10-25)17(9-15)20(22,23)24/h3-9H,11H2,1-2H3,(H,26,28) |
| SMILES | CC(=O)OC(C)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[4-ciano-3-(trifluorometil)anilino]-1-[(4-fluorofenil)sulfonilmetil]-1-metil-2-oxo-etilo] |
| Mostrar más |