Learn More
O-acetilabacavir, Mikromol™
Descripción
O-acetilabacavir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetylabacavir |
| CAS | 178456-36-5 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Acetylabacavir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, 1-acetate, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, acetate (ester), (1S,4R)- (9CI), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, acetate (ester), (1S-cis)-, O-Acetylabacavir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N6O2/c1-9(23)24-7-10-2-5-12(6-10)22-8-18-13-14(19-11-3-4-11)20-16(17)21-15(13)22/h2,5,8,10-12H,3-4,6-7H2,1H3,(H3,17,19,20,21)/t10-,12+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1C[C@H](C=C1)n2cnc3c(NC4CC4)nc(N)nc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)purin-9-il]ciclopent-2-en-1-il]metilo |
| Mostrar más |