Learn More
Clorhidrato de O-acetilfenilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetyl Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 2732261-25-3 |
| Fórmula molecular | C11H15NO3 •HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Acetate-3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-(R)-benzenemethanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-8(13)15-11(7-12-2)9-4-3-5-10(14)6-9;/h3-6,11-12,14H,7H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | OC1=CC=CC([C@@H](OC(C)=O)CNC)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de acetato de (R)-1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.09 |