Learn More
O-acetil N-benciloxicarbonil valganciclovir, Mikromol™
Descripción
O-Acetil N-Benciloxicarbonil Valganciclovir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir |
| CAS | 194159-22-3 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 N6 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 3-(acetyloxy)-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]propyl ester, [3-acetoxy-2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]propyl] (2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoate, O-Acetyl N-CBZ Valganciclovir, O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N6O8/c1-14(2)18(27-24(34)37-9-16-7-5-4-6-8-16)22(33)36-11-17(10-35-15(3)31)38-13-30-12-26-19-20(30)28-23(25)29-21(19)32/h4-8,12,14,17-18H,9-11,13H2,1-3H3,(H,27,34)(H3,25,28,29,32)/t17?,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(COC(=O)C)OCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de [3-acetiloxi-2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]propil] |
| Mostrar más |