Learn More
Ácido O-acetilmandélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetoxy-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 5438-68-6 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-(acetyloxy)-, Mandelic acid, acetate (6CI,7CI,8CI), α-(Acetyloxy)benzeneacetic acid, (±)-O-Acetylmandelic acid, 2-(Acetyloxy)-2-phenylacetic acid, 2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, Acetoxyphenylacetic acid, DL-O-Acetylmandelic acid, NSC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)OC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetiloxi-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 194.184 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.058 |