Learn More
O-Acetil Lacosamida, TRC
Código de producto. 30138754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138754 100 mg 100 miligramos
30006647 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA179900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318777-54-6
Fórmula molecular C14 H18 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 278.3037
Sinónimo (2R)-2-(Acetylamino)-3-(benzylamino)-3-oxopropyl Acetate, (2R)-2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)-N-(phenylmethyl)propanamide, Lacosamide Imp. B (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC [(2R)-2-acetamido-3-(benzilamino)-3-acetato de oxopropilo]
SMILES CC(=O)N[C@H](COC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-(Acetylamino)-3-(benzylamino)-3-oxopropyl Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O4/c1-10(17)16-13(9-20-11(2)18)14(19)15-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,8-9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17)/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1267
Porcentaje de pureza >95%