Learn More
O-acetil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetyl-L-tyrosine |
| CAS | 6636-22-2 |
| Fórmula molecular | C11H13NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S)-3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-2-aminopropanoic Acid, (S)-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-aminopropanoic Acid, (S)-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-aminopropanoicacid, NSC 16556, O-Acetyltyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)16-9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(4-acetiloxifenil)-2-aminopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0845 |