Learn More
O-Acetil-L-serina, TRC
Código de producto. 30410816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410816 500 mg
30411926 250 mg
30414028 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO298210500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5147-00-2
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Sinónimo (S)-3-Acetoxy-2-aminopropanoic Acid, NSC 226230, O-Acetylserine
Nombre IUPAC (2S)-3-acetiloxi-2-aminopropanoico
SMILES CC(=O)OC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetyl-L-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0532