Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-serina
Código de producto. 15496649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496649 5 g 5 g
15486649 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496649 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64933.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sustrato para la cisteína sintasa y la alanina sintasa sustituida por beta en plantas superiores.
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-acetil-L-serina, precursor de la cisteína, se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de la O-acetil-L-serina(tiol)liasas (OASTL) que intervienen en la biosíntesis de la cisteína.
Solubilidad
Soluble en etanol casi transparencia.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66638-22-0
Fórmula molecular C5H10ClNO4
Peso molecular (g/mol) 183.588
Número MDL MFCD00060169
Clave InChI MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Sinónimo o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44630053
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-acetiloxy-2-aminopropanoico; clorhidrato
SMILES CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in ethanol almost transparency.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Forma física Polvo