Learn More
O-acetil-L-homoserina clorhidrato, 95%, TRC
Código de producto. 30133274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133274 25 mg 25 miligramos
30005020 5 mg 5 miligramos
30006598 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17830025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 250736-84-6
Fórmula molecular C6 H11 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 197.62
Nombre IUPAC (2S)-4-acetiloxi-2-aminobutanoico; Cloruro
SMILES Cl.CC(=O)OCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10;/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0455
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente