Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-carnitina
Código de producto. 15484119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484119 25 g 25 g
15474119 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484119 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61536.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Agonista colinérgico débil
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5080-50-2
Fórmula molecular C9H17NO4·HCl
Sinónimo Clorhidrato de (R)-3-acetoxi-4-(trimetilamonio)butirato; clorhidrato de éster de acetil L-carnitina
Specifications
Cantidad 25 g
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Agonista colinérgico débil
Formula Weight (peso de la fórmula) 239,70g/mol
Sensibilidad Higroscópico
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo cristalino blanco