Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-carnitina
Descripción
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 g |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Agonista colinérgico débil |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239,70g/mol |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Polvo cristalino blanco |
Seguridad y manipulación
- O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride