Learn More
O-acetil isovainillina, TRC
Código de producto. 30317047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317047 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30317047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1797352.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetyl Isovanillin
CAS 881-57-2
Fórmula molecular C10H10O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3-(Acetyloxy)-4-methoxy-benzaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde Acetate, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-10-5-8(6-11)3-4-9(10)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de (5-formil-2-metoxifenilo)
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579