Learn More
Clorhidrato de O,a-dimetil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 35026-10-9 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine, O,α-dimethyl-, hydrochloride (9CI), (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(13)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8;/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@](C)(N)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)-2-metilpropanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 245.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0819 |