Learn More
Hexafluorofosfato de O-(6-clorobenzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15572293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15572293 10 g 10 g
15582293 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15572293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448930100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 330645-87-9 | C11H15ClN5O·F6P | 413.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330645-87-9
Fórmula molecular C11H15ClN5O·F6P
Peso molecular (g/mol) 413.69
Clave InChI ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2u
PubChem CID 42624899
Nombre IUPAC [(6-clorobenzotriazol-1-il)oxi-(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto de fusión 185.0°C to 190.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.69
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(6-Chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.