Learn More
Tetrafluoroborato de O-(6-cloro-1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425275 25 g 25 g
15415275 5 g 5 g
15435275 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54732.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 330641-16-2 | C11H15BClF4N5O | 355.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330641-16-2
Fórmula molecular C11H15BClF4N5O
Peso molecular (g/mol) 355.53
Número MDL MFCD04973270
Clave InChI GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-6-chloro-1h-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborat e, 6-chlorobenzotriazol-1-yl oxy-dimethylamino methylene-dimethyl-ammonium tetrafluoroborate, tctu; 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium tetrafluoroborate, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-yl oxy dimethylamino methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, 1h-benzotriazolium, 1-bis dimethylamino methylene-5-chloro-, 3-oxide tetrafluoroborate 1-1:1, acmc-1agto, ksc569q6h
PubChem CID 24898642
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuide; {[(6-chloro-1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)oxy](dimethylamino)methylidene}dimethylazanium
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=C(Cl)C=C12)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Punto de fusión 198°C to 204°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.53
Porcentaje de pureza ≥99%