Learn More
Hexafluorofosfato de O-(6-cloro-1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | ∼180°C (decomposition) |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.69 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |