Learn More
Clorhidrato de O-4-nitrobencilhidroxilamina, TRC
Código de producto. 30479544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479544 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30479544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4955305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Fórmula molecular C7H9ClN2O3
Cantidad 5 g
Sinónimo O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC O-[(4-nitrofenol)metil]hidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 204.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0302