Learn More
Clorhidrato de O-4-nitrobencilhidroxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 2086-26-2 |
| Fórmula molecular | C7H9ClN2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | O-[(4-nitrofenol)metil]hidroxilamina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 204.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0302 |