Learn More
Clorhidrato de O-4-nitrobencilhidroxilamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-4-Nitrobenzylhydroxylamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1794877-91-0 |
| Fórmula molecular | C7H3D6ClN2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine-d6 Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine-d6 Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine-d6 Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine-d6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D2; |
| SMILES | NOC([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C1[2H].Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 210.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0678 |