Learn More
Clorhidrato de o-(4-nitrobencilo)hidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387615 1 g 1 g
11397615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05861.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2086-26-2 | C7H9ClN2O3 | 204.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2086-26-2
Fórmula molecular C7H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 204.61
Número MDL MFCD00012954
Clave InChI LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-4-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, 4-nitrobenzyloxyamine, o-4-nitrophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-4-nitrophenyl methyl-, monohydrochloride, p-nitrobenzyloxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrobenzyl-, monohydrochloride, o-p-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-4-nitrobenzyl hydroxylammonium hydrochloride, 1-aminooxy methyl-4-nitrobenzene hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrophenylmethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 74967
Nombre IUPAC O-[(4-nitrofenol)metil]hidroxilamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Olor Nearly Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 3709565
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.61
Porcentaje de pureza 98%