Learn More
O-(4-metoxibenzil)hidroxilamina clorhidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride is employed in intermediate of pharmaceutical, chemical research and analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El4clorhidrato de o-( -metoxibencil)hidroxilamina se emplea en la investigación y análisis farmacéuticos y químicos.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C8H12ClNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Clave InChI | DHEZQYZJFCIQQA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Cl.COC1=CC=C(CON)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 189.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |