Learn More
Ácido O-(4-hidroxifenil)-L-láctico, TRC
Código de producto. 30406261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30406261 250 mg
1 options
Código de producto. 30406261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971150250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid
CAS 105118-15-8
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES C[C@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-2-(4-hidroxifenoxi)ácido propanoico
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579