Learn More
O-(4-cloro-3-metilfenil)metil(mt-tolil)carbamotioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(4-Chloro-3-methylphenyl)methyl(mt-tolyl)carbamothioate |
| CAS | 91039-20-2 |
| Fórmula molecular | C16H16ClNOS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNOS/c1-11-5-4-6-13(9-11)18(3)16(20)19-14-7-8-15(17)12(2)10-14/h4-10H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC=CC(N(C)C(OC2=CC(C)=C(Cl)C=C2)=S)=C1 |
| Nombre IUPAC | O-(4-cloro-3-metilfenil) metil(m-tolil)carbamotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.06 |