Learn More
O-[4-(Aminometil)benzil]guanina, TRC
Código de producto. 30136882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136882 2.5 g 2.50 g
30137208 100 mg 100 miligramos
30008792 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6144252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 674799-96-3
Fórmula molecular C13 H14 N6 O
Peso molecular (g/mol) 270.29
Sinónimo 9H-Purin-2-amine, 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]-, 1H-Purin-2-amine, 6-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]- (9CI), 6-[[4-(Aminomethyl)phenyl]methoxy]-9H-purin-2-amine, O-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanine
Nombre IUPAC 6-[[4-(aminometil)fenil]metaxi]-9H-purina-2-amina
SMILES NCc1ccc(COc2nc(N)nc3[nH]cnc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O6-[4-(Aminomethyl)benzyl]guanine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N6O/c14-5-8-1-3-9(4-2-8)6-20-12-10-11(17-7-16-10)18-13(15)19-12/h1-4,7H,5-6,14H2,(H3,15,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1229
Porcentaje de pureza >95%