Learn More
o-3M3FBS, R&D Systems™
Código de producto. 18094082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094082 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18094082 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1942/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Inactive analog of m-3M3FBS (Cat. No. 1941)
Inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-3M3FBS
CAS 313981-55-4
Fórmula molecular C16H16F3NO2S
Número MDL MFCD00784362
Cantidad 10 mg
Sinónimo o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
Clave InChI SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
Peso molecular (g/mol) 343.36
PubChem CID 770820
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.36
Porcentaje de pureza >99%
Línea de productos Tocris