Learn More
O-(3-butenil)-N,N-bis(2-cloroetil)fosforodiamidato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate |
| CAS | 39800-29-8 |
| Fórmula molecular | C8 H17 Cl2 N2 O2 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-buten-1-yl ester, Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-butenyl ester (9CI), 3-Butenyl N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, NSC 154039, O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13) |
| SMILES | NP(=O)(OCCC=C)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | N-[amino(but-3-enoxi)fosforil]-2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 275.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0405 |