Learn More
Clorhidrato de O-2-propinilhidroxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 21663-79-6 |
| Fórmula molecular | C3H5NO.HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h1H,3-4H2;1H |
| SMILES | Cl.NOCC#C |
| Nombre IUPAC | O-prop-2-inilhidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 107.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0138 |