Learn More
O-2-Metoxietilhidroxilamina, TRC
Código de producto. 30481471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481471 5 mg 5 miligramos
30468263 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5546205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54149-39-2
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Sinónimo O-(2-Methoxyethyl)hydroxylamine
SMILES COCCON
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-2-Methoxyethylhydroxylamine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO2/c1-5-2-3-6-4/h2-4H2,1H3