Learn More
Éster etílico de O-(2-heptil) dabigatrán, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-((1-Methyl-2-((4-(N-(1-methylhexoxycarbonyl)carbamimidoyl)anilino)methyl)benzimidazole-5-carbonyl)(pyridin-2-yl)amino)propanoate |
| CAS | 1610758-21-8 |
| Fórmula molecular | C35 H43 N7 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[imino[[[(1-methylhexyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, Ethyl 3-[[1-Methyl-2-[[4-[N-(1-methylhexoxycarbonyl)carbamimidoyl]anilino]methyl]benzimidazol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H43N7O5/c1-5-7-8-11-24(3)47-35(45)40-33(36)25-13-16-27(17-14-25)38-23-31-39-28-22-26(15-18-29(28)41(31)4)34(44)42(21-19-32(43)46-6-2)30-12-9-10-20-37-30/h9-10,12-18,20,22,24,38H,5-8,11,19,21,23H2,1-4H3,(H2,36,40,45) |
| SMILES | CCCCCC(C)OC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-[[4-(N-heptan-2-iloxicarbonilcarbamimidoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 641.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.333 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?