Learn More
O-(2-aminoetil)-O'-[2-(Boc-amino)etil]trietilenglicol, TRC
Código de producto. 30328558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30328558 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA608885100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material O-(2-Aminoethyl)-O'-[2-(Boc-amino)ethyl]triethylene Glycol
CAS 811442-84-9
Fórmula molecular C15 H32 N2 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo 16-Amino-5,8,11,14-tetraoxa-2-azahexadecanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Boc-amino-PEG-amine (n=4), Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32N2O6/c1-15(2,3)23-14(18)17-5-7-20-9-11-22-13-12-21-10-8-19-6-4-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCN
Nombre IUPAC N-[2-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etil]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 336.424
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.226
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.