Learn More
O-(2-aminoetil)-O'-[2-(Boc-amino)etil]trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(2-Aminoethyl)-O'-[2-(Boc-amino)ethyl]triethylene Glycol |
| CAS | 811442-84-9 |
| Fórmula molecular | C15 H32 N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 16-Amino-5,8,11,14-tetraoxa-2-azahexadecanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Boc-amino-PEG-amine (n=4), Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H32N2O6/c1-15(2,3)23-14(18)17-5-7-20-9-11-22-13-12-21-10-8-19-6-4-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCN |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 336.424 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.226 |