Learn More
O-(2,4-Dinitrofenil)hidroxilamina, TRC
Código de producto. 17932125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932125 10 g 10 g
17902355 1 g 1 g
17900555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47998510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17508-17-7
Fórmula molecular C6H5N3O5
Peso molecular (g/mol) 199.12
Sinónimo 1-Aminooxy-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrophenoxyamine, 2,4-Nitrophenoxyamine, DNPA, NSC 148499;
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])ON
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O5/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H,7H2