Learn More
O-(2,4-dibromopropil) O-etil S-propilfosforotioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(2,4-Dibromophenyl) O-Ethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| CAS | 38524-44-6 |
| Fórmula molecular | C11 H15 Br2 O3 P S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | O-(2,4-Dibromophenyl) O-Ethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Br2O3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 2,4-dibromo-1-[etoxi(propilsulfanil)fosforil]oxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 418.082 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.885 |