Learn More
O-(1H-Benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio tetrafluoroborato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393087 1 g 1 g
11303097 5 g 5 g
11313097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13470.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321.09 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
o-El (1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetrametiluronio tetrafluoroborato se utiliza para la síntesis de péptidos en fase sólida. También se utiliza para estudiar diez diferentes reactivos de acoplamiento a base de sal de fosfonio y uronio, que se emplean para sintetizar cuatro péptidos.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo (100 mg/ml, transparente, incoloro), DMF (160,55 mg/ml, transparente) y agua (3 mg/ml a 20 °C).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125700-67-6
Fórmula molecular C11H16BF4N5O
Peso molecular (g/mol) 321.09
Número MDL MFCD00077413
Clave InChI JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 2733207
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Punto de fusión 195°C to 198°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 7066325
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
Nombre IUPAC [benzotriazol-1-iloxi(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanium;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.08
Porcentaje de pureza 99%