Learn More
Hexafluorofosfato de O-(1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435627 5 g 5 g
11445627 25 g 25 g
11455627 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23597.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de O-(1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N′,N′-tetrametiluronio se utiliza como reactivo de acoplamiento para la síntesis de péptidos en fase sólida. Se ha demostrado que suprime eficazmente la racemización.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94790-37-1
Fórmula molecular C11H16F6N5OP
Peso molecular (g/mol) 379.247
Número MDL MFCD00075445
Clave InChI UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
Nombre IUPAC [benzotriazol-1-iloxi(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 7328329
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.25
Porcentaje de pureza 98%