Learn More
Tocris Bioscience™ O-1602
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001339 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001339 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2797/10
Potent GPR55 agonist
Analog of cannabidiol that is a potent agonist at the GPR55 cannabinoid receptor (EC50 values are 13, > 30000 and > 30000 nM for GPR55, CB1 and CB2 receptors respectively). Induces activation of RhoA, cdc42 and rac1. Increases proliferation of neural stem cells NSCs in vitro and in vivo. Also promotes neurogenesis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-1602
CAS 317321-41-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C17H22O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.36
Pureza >98%
Peso molecular 258.361