Learn More
O(1),O(3)-Bis(carboximetil)-O(2),O(4)-dimetil-p-terc-butilcalix[4]areno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419476 0.5 g 0.50 g
11409476 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19192.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136157-98-7 | C50H64O8 | 793.054 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136157-98-7
Fórmula molecular C50H64O8
Peso molecular (g/mol) 793.054
Número MDL MFCD00798565
Clave InChI GRSQCGICFHAMOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-t-butylcalix 4 arene
PubChem CID 15243456
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)O)CC4=CC(=CC(=C4OC)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)C2)OCC(=O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Punto de fusión 250°C to 252°C
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 793.06