Learn More
Nistosa Trihidrato, TRC
Código de producto. 30135320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135320 100 mg 100 miligramos
30135040 250 mg 250 miligramos
17928684 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN489153100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139523-49-2
Fórmula molecular C24H42O21 . 3(H 2O)
Peso molecular (g/mol) 720.64
Sinónimo α-D-Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl, hydrate (1:3), α-D-Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl, trihydrate (9CI)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-(((((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il)oxi)metil)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il)oxi)metil)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il)oxi)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol trihidrato)
SMILES OC[C@]1(O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC[C@]2(O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)OC[C@]3(O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)O)CO)O[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nystose Trihydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O21.3H2O/c25-1-8-12(30)16(34)17(35)21(41-8)45-24(20(38)15(33)11(4-28)44-24)7-40-23(19(37)14(32)10(3-27)43-23)6-39-22(5-29)18(36)13(31)9(2-26)42-22;;;/h8-21,25-38H,1-7H2;3*1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24+;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.25