Learn More
Nystose, MedChemExpress
Código de producto. 16494917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494917 50 mg 50 miligramos
16449166 100 mg 100 miligramos
16419238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1499
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
MedChemExpress Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nystose
CAS 13133-07-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H42O21
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (150.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (125.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@](CO[C@@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)CO[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)CO)(O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Peso molecular (g/mol) 666.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.58
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism