Learn More
TOKU-E™ Nystatin ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044042
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
30044042 10 x 1 mL 10 ml
30044040 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30044042 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. N09010x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nystatin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Nystatin in water.
  • CAS Number: 1400-61-9
  • Molecular Formula: C47H75NO17
  • Molecular Weight: 926.09 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, Protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces noursei and Streptomyces aureus
  • Spectrum: Nystatin primarily targets fungi, yeasts, and mold. It is active against Candida species, but, in vitro, some species such as C. tropicalis can develop resistance. It is either fungistatic or fungicidal depending on the concentration of Nystatin, the pH of the medium, and the nature of the infecting organism. It has a slightly narrower spectrum than Amphotericin B
  • Mechanism of Action: Nystatin binds ergosterol in the fungal cell membrane forming pores and increasing permeability. It is a channel-forming ionophore, meaning it forms a membrane-spanning pore in the fungal plasma membrane. The altered permeability is toxic to the fungi leading to growth inhibition or death. It has a similar mechanism to Amphotericin B. It is not active against bacteria since they do not contain sterols in their cell membrane
Spezifikation
CAS 1400-61-9
Nombre del producto químico o material Nystatin A1
Color Colorless
Contenido y almacenamiento -20°C, Protect from light
Descripción Nystatin ReadyMade™ Solution 20,000 to 40,000 units/mol in water
Concentración 20,000 to 40,000 units/mL
Formulario Clear, colorless solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in Water
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack
Fuente Streptomyces noursei and Streptomyces aureus
Especie Bacteria
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.