Learn More
Nistatina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17620907 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 kU
Tamaño de la unidad:
500 miles de unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17620907 500 kU 500 miles de unidades
1 options
Código de producto. 17620907 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02194534.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    36.75€ / 500 miles de unidades
    Ahorro 1.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
La nistatina es un antibiótico antifúngico que se obtiene de Streptomyces noursei.
La nistatina A está estrechamente relacionada con la anfotericina B. Cada una es una lactona macrocíclica que contiene un anillo de cetales, un sistema de polieno todo-trans y una fracción de micosamina (3-amino-3-deoxirhamnosa). La nistatina puede actuar mediante la unión a esteroles en la membrana celular del hongo, lo que afecta la permeabilidad de la membrana que permite la fuga de componentes intracelulares. Se absorbe poca cantidad después de la administración oral. La mayoría de la nistatina administrada por vía oral se expulsa sin cambios en las heces.
  • La nistatina actúa mediante la unión a ergosteroles en membranas celulares de hongos, lo que aumenta la permeabilidad de la membrana y crea canales iónicos basados en nistatina/ergosterol.
  • También actúa como un reactivo inhibidor de grandes cantidades de lípidos y como colesterol asociado a la membrana.
  • Se sabe que es una mezcla, pero se desconoce su composición completa.
  • La concentración de trabajo es de 50 mg/l para levaduras y hongos.
    Specifications
    Forma física Polvo
    Absorbancia 290, 305, 320 ±2nm (máximo (etanol))
    CAS 1400-61-9
    pH De 6 a 8 (solución acuosa al 3 %)
    Punto de fusión >160 °C (literatura)
    Pérdida por secado <8%
    Cantidad 500 kU
    Fórmula molecular C47H75NO17
    Aplicación validada Cultivo celular
    Sinónimo Mycostatin; Fungicidin
    Información de solubilidad Muy ligeramente soluble en agua (efectivo como suspensión); ligeramente a escasamente soluble en alcohol, metanol, alcohol n-propílico y alcohol n-butílico; insoluble en cloroformo, en éter y en benceno.
    Clave InChI VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
    SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
    Nombre IUPAC (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,29,32,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta,4,6,8,10,14,16-heptaeno-38-carb
    Peso molecular (g/mol) 926.107
    PubChem CID 133640190
    Formula Weight (peso de la fórmula) 926,11g/mol
    Grado Cultivo celular