Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nistatina, + 85 %
Código de producto. 15565156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15565156 5 g 5 g
15474871 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15565156 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 455500050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70€
    54.65€ / 5 g
    Ahorro 9.05€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1400-61-9 | C47H75NO17 | 926.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1400-61-9
Fórmula molecular C47H75NO17
Peso molecular (g/mol) 926.107
Clave InChI VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
PubChem CID 133640190
Nombre IUPAC (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,29,32,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta,4,6,8,10,14,16-heptaeno-38-carb
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nystatin
Tipo Nystatin
Punto de fusión >160.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 6% max.
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in dmf and dimethylsulfoxide, slightly soluble in methanol, practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 926.1
Porcentaje de pureza ≥85%